Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOC(CH2)6COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-010-9
Beilstein/REAXYS Number:
1210161
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Korksäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?