Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,10 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(N)cccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description analytical standard | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay - | assay 97% | assay 98% |
| mp 104-106 °C (lit.) | mp - | mp 87-89 °C (lit.) | mp 97-99 °C (lit.) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
823-40-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?