Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,40 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, nitro
SMILES string
CC(O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3
InChI key
OJVOGABFNZDOOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description - | description technical grade, 90% |
| assay 98% | assay 99% | assay - | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form viscous liquid | form - |
| density 1.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.72 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.503 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) |
| bp 55 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 210-215 °C (lit.) | bp 310-335 °C (lit.) | bp 82 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?