Direkt zum Inhalt
Q1250
Chinin -hemisulfat (Salz) Monohydrat
synthetic, ≥90% (HPLC), Potassium channel blocker
Synonym(e):
Chinin-sulfat (2:1) (Salz) Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113937
Assay:
≥90% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chinin -hemisulfat (Salz) Monohydrat, synthetic, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble 1.2 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Bayer
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Application
Quinine hemisulfate salt monohydrate has been used as a stimuli to evaluate its influence on sensory and cognitive factors.
Biochem/physiol Actions
Quinine has analgesic property.
blockiert Kaliumkanäle. Anti-Malaria
blockiert Kaliumkanäle. Anti-Malaria, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykemisches Agens; ursprünglich aus südafrikanischen Bäumen der Gattung Cinchona isoliert.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)