€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 319,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmol wt
Mr 2000
Quality Segment
SMILES string
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Mr 2000 | description Mr 6000 | description Mr 3000 | description average Mn 750 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mr 2000 | mol wt Mr 6000 | mol wt Mr 3000 | mol wt average Mn 750 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,ω-Bis-{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)-amino]-ethyl}-polyethylenglykol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![α,ω-Bis-{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)-amino]-ethyl}-polyethylenglykol Mr 2000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/784/232/8cbf268f-11e5-4d1b-aa37-5c62ae3e71f4/640/8cbf268f-11e5-4d1b-aa37-5c62ae3e71f4.png)
![O-[(N-Succinimidyl)-succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylenglykol average Mn 750](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/244/886/c80fd8d8-9a62-4a97-be17-32d83ffd1dfb/640/c80fd8d8-9a62-4a97-be17-32d83ffd1dfb.png)