14504
Synonym(e):
O,O′-Bis-(2-aminoethyl)-polyethylenglykol, PEG-Diamin, Polyoxyethylenbis(amin)
Eigenschaften
Poly(ethylenglycol)bis(amin), Mw 6,000
100
reagent type: cross-linking reagentreactivity: carboxyl reactive
amine
shape: linearfunctionality: homobifunctional
NCCOCCOCCN
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)bis(amin)
14501
14508
752460
Mw 6,000
Mw 2,000
Mw 10,000
average Mn 10,000
Explore all of our products under Poly(ethylenglycol)bis(amin)
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Biomedizinische Materialien
Polyethylenglycol (PEG und PEO)