Wichtige Dokumente
14451
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-2-(4-biphenylyl)-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C
Löslichkeit
chloroform: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
CC(C)(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c1-15(2,16)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,16H,1-2H3
InChIKey
GOKGIYHIVSGXDM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)