Wichtige Dokumente
144487
2-Amino-3-benzyloxypyridin
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Nc1ncccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
InChIKey
NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?