Fortfahren mit
722367
2-Amino-4-Methoxyphenol
95%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-methoxyanilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 51,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
135-140 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P14815412627A88204
description
95%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
95%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
135-140 °C
mp
2-5 °C (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)