Wichtige Dokumente
140740
Benzoylfluorid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(=O)c1ccccc1
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?