139130
2-Chlor-propionsäuremethylester
97%
Synonym(e):
(±)-2-Chlor-propionsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.22 (vs air)
Dampfdruck
5.25 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Expl.-Gr.
19 %
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
132-133 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChIKey
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup