138177
2,5-Dimethylbenzoesäure
95%
Synonym(e):
p-Xylylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
bp
268 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable