Fortfahren mit
C60201
5-Chlor-2-Nitrobenzoesäure
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-738-1
Beilstein/REAXYS Number:
1963952
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
137-139 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C61801137847329231
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
137-139 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
182-184 °C (lit.)
mp
195-197 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
nitro
functional group
nitro
functional group
carboxylic acid, nitro
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)