Merck
138053
Sigma-Aldrich
1-Adamantancarbonitril
97%
Synonym(e):
1-Cyanoadamantan
Größe auswählen
5 G
€ 105,00
€ 105,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 105,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 105,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
193-196 °C (lit.)
SMILES String
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Adamantanecarbonitrile reacts with W2(OCMe3)6 to yield W(CAd)(OCMe3)3 (Ad=1-adamantyl)[1].
Anwendung
1-Adamantanecarbonitrile was used as starting reagent for the synthesis of adamantyl-l,3,4-oxathiazol-2-one[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The selective complexation of adamantane nitriles by tungsten pentacarbonyl.
Jefford VJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 74(1), 107-113 (1996)
α-Hydrogen migration reactions in tungsten (VI) cyclopentadienyl alkylidyne complexes.
Warren TH, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 569(1), 125-137 (1998)