Fortfahren mit
13730
(2R,3S)-(+)-3-Benzyloxymethyl-oxiran-2-methanol-4-nitrobenzoesäureester
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(2R,3S)-(+)-3-Benzyloxymethyl-oxiran-2-methanol-4-nitrobenzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 987,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.33
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5383515
Assay:
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
solid
€ 987,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
mp
78-80 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H]2COCc3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO6/c20-18(14-6-8-15(9-7-14)19(21)22)24-12-17-16(25-17)11-23-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-17H,10-12H2/t16-,17+/m0/s1
InChI key
XBAOYRZETQXAAE-DLBZAZTESA-N
Other Notes
Stable precursor to (2R,3S)-(+)-3-(benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol which is a versatile chiral building block ; Nucleophilic substitution at carbon C-1 ; Cuprous iodide catalyzed addition of Grignard reagents at C-2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6886221542922110
description
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
99%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
description
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
99%, ≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
form
crystals
form
powder
form
powder
mp
78-80 °C
mp
117-118 °C (dec.) (lit.), 117-118 °C (lit.)
mp
64-67 °C
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
optical activity
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
optical activity
[α]/D +26±2°, c = 1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)