Wichtige Dokumente
133655
Acetessigsäure-4-chloranilid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
CC(=O)CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)6-10(14)12-9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,14)
InChIKey
JMRJWEJJUKUBEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?