Merck
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-acrylsäure
98%
Synonym(e):
2-Thiophenacrylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
InChIKey
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)