Wichtige Dokumente
130435
4-Dimethylamino-2-methylazobenzol
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-4-phenylazo-m-toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(C)c1
InChI
1S/C15H17N3/c1-12-11-14(18(2)3)9-10-15(12)17-16-13-7-5-4-6-8-13/h4-11H,1-3H3/b17-16+
InChIKey
QXTOLYZIJUDOIT-WUKNDPDISA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)