Fortfahren mit
C4361
Kollagen Typ I−FITC-Konjugat aus Rinderhaut
~1 mg/mL, solution
Synonym(e):
Collagen from bovine skin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 777,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 777,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine skin
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kollagen Typ I ist das Hauptkollagen in Sehnen und Knochen, ist jedoch auch in anderem Gewebe wie Haut, Cornea, Zahndentin, Herzklappen, Lunge, Leber, Faszien und Narbengewebe weit verbreitet.
Application
Kollagen Typ I-FITC-Konjugat aus Rinderhaut wird für die Kollagen I-Geldeformationsanalyse eingesetzt. Es wurde in verschiedenen experimentellen Studien zur Beschichtung von elastischen Silikonmembranen zum Aussäen von Zellen verwendet. Außerdem kann es als Zellkultursubstrat zur Untersuchung der Kollagenaseaktivität von Säugetieren eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Kollagen Typ I bietet mechanische Stabilität, Stärke und Robustheit für verschiedenste Gewebeformen, von Sehnen und Bändern bis zu Haut, Cornea, Knochen und Dentin.
Physical form
In 0,01 M Essigsäure geliefert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
804622C2124804614
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
concentration
~1 mg/mL
concentration
6 mg/mL
concentration
6 mg/mL
concentration
6 mg/mL
biological source
bovine skin
biological source
-
biological source
bovine skin
biological source
bovine (collagen)
wgk
WGK 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)