Merck
128414
Sigma-Aldrich
4′-Fluorpropiophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4C(O)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5059 (lit.)
Dichte
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4′-Fluoropropiophenone was used in the preparation of 2-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoxaline[1].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Padmavathy K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(4) (2011)