128201
Crotamiton
97%
Synonym(e):
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamid, N-Ethyl-o-crotonotoluidid
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
predominantly trans
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble
methanol: soluble
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
InChIKey
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves