Merck
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-buten-1,4-diamin
95%
Synonym(e):
1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChIKey
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)