Merck
126853
Sigma-Aldrich
2-Chlor-N-methylbenzylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
Dichte
1.110 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CNCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChIKey
DIWGZVQKFSFNLH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-N-methylbenzylamine (N-(2-chlorobenzyl)-N-methylamine) may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)