Merck
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-buten-1,4-diamin
95%
Synonym(e):
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
About This Item
Lineare Formel:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
InChIKey
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)