124478
N-Isopropylanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
InChIKey
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
189.9 °F - Cleveland open cup
Flammpunkt (°C)
87.7 °C - Cleveland open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?