Wichtige Dokumente
124311
Di-sec-butylsulfid
98%
Synonym(e):
Di-sec-butyl sulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CCC(C)SC(C)CC
InChI
1S/C8H18S/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
IEBAOPMEYUWQPD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?