Wichtige Dokumente
12348
(R)-1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +83±2°, c = 1.5% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
mp (Schmelzpunkt)
96-99 °C
SMILES String
OC(=O)[C@H]1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChIKey
HMBHAQMOBKLWRX-MRVPVSSYSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?