Wichtige Dokumente
119865
4′-Morpholinacetophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-10(14)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChIKey
AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?