Merck
11596
Sigma-Aldrich
2,2′-Azobis(2-methylbutyronitril)
≥98.0%
Synonym(e):
2,2′-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylbutannitril], 2,2′-(Diazen-1,2-diyl)bis(2-methylbutannitril), 2,2′-Azobis(2-cyanbutan), 2,2′-Dimethyl-2,2′-azodibutyronitril, 2-[2-(1-Cyan-1-methylpropyl)diazen-1-yl]-2-methylbutannitril, Azo-Katalysator, Azobisisoamylonitril, VAZO 67
Größe auswählen
50 G
€ 53,70
250 G
€ 179,00
€ 53,70
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 53,70
250 G
€ 179,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
Beilstein:
1710306
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 53,70
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C
Funktionelle Gruppe
azo
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)(\N=N\C(C)(CC)C#N)C#N
InChI
1S/C10H16N4/c1-5-9(3,7-11)13-14-10(4,6-2)8-12/h5-6H2,1-4H3/b14-13+
InChIKey
AVTLBBWTUPQRAY-BUHFOSPRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Azobis(isobutyronitril) oder 2,2′-Azobis(2-methylpropionitril), kurz AIBN, ist ein Initiator für die Radikal-Kettenreaktion, der in verschiedenen Reaktionen zur organischen Synthese eingesetzt wird. Die Verbindung fungiert häufig als Initiator zur Synthese verschiedener Polymere, wie Polystyrol, Polyacrylamid und Polymethylmethacrylat.
Anwendung
Azobis(isobutyronitril) kann als Initiator für die Radikal-Kettenreaktion zur Synthese von Bibenzo[b][1,4]Thiazin-Derivaten mittels freiradikalischer Kondensationsreaktion von 2,2-Dithiodianilin und Methylarylketonen verwendet werden. Es wird auch zur Synthese von Polyacrylnitril-Nanopartikeln mittels halbkontinuierlicher Emulsionspolymerisation eingesetzt.
Lagerung und Haltbarkeit
Warnung: Diese Produkte unterliegen dem Sprengstoffgesetz und müssen gekühlt transportiert werden. Es fallen zusätzliche Transportkosten an.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. D
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Julius Müller et al.
Acta biomaterialia, 71, 420-431 (2018-03-11)
The interaction of nanocarriers with blood plasma components influences the biological response, and therefore, it needs to be controlled. Whereas protein adsorption to nanocarriers has been investigated to a large extent, the role of lipid interaction for drug delivery and
Lisa Landgraf et al.
Scientific reports, 7(1), 4341-4341 (2017-07-01)
All over the world, different types of nanomaterials with a diversified spectrum of applications are designed and developed, especially in the field of nanomedicine. The great variety of nanoparticles (NPs), in vitro test systems and cell lines led to a
Young-Gon Kim et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-23)
The behavior of nanogels in suspension can be dramatically affected by the grafting of a canopy of end-tethered polymer chains. The architecture of the interfacial layer, defined by the grafting density and length of the polymer chains, is a crucial
Anderson M S Medeiros et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-08)
An alternative approach for the synthesis of styrene butadiene rubber (SBR) copolymer latexes was explored in order to obtain low gel fractions and high solid contents. The ultra-turrax-assisted miniemulsion stabilized by in situ surfactant generation was adopted as the main