11558
L-Aziridin-2-carbonsäure Lithiumsalz
≥97.0% (dried material, NT)
Synonym(e):
L-Aziridine-2-carboxylic acid lithium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (dried material, NT)
Optische Aktivität
[α]20/D −42±2°, c = 1% in H2O
Verunreinigungen
~3% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[Li+].[O-]C(=O)[C@@H]1CN1
InChI
1S/C3H5NO2.Li/c5-3(6)2-1-4-2;/h2,4H,1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChIKey
ZGQWDLXRNCMIHH-DKWTVANSSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable