Wichtige Dokumente
110256
5-Methyl-2-hexanon
99%
Synonym(e):
Isobutylaceton, Isopentyl-methylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.94 (vs air)
Dampfdruck
4.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
797 °F
Expl.-Gr.
1.35-8.2 %, 93 °F
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
145 °C
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?