Wichtige Dokumente
110140
Valeriansäure
99%
Synonym(e):
n-Valeriansäure, Pentansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
0.15 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
707 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20-−18 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?