11009
Aluminium
≥99.5% (NT), BioUltra
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Aluminium, powder, ≥91% (complexometric)
Qualitätsniveau
Assay
≥91% (complexometric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Verunreinigungen
≤0.03% heavy metals (as Pb)
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5000 mg/kg
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable