Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
grit
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
(grit) for synthesis
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c