Fortfahren mit
SML2038
RO3280
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(9-Cyclopentyl-7,7-difluoro-6,7,8,9-tetrahydro-5-methyl-6-oxo-5H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-2-yl)amino]-3-methoxy-N-(1-methyl-4-piperidinyl)benzamide, Ro 3280, Ro3280
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
€ 389,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H35F2N7O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 389,30
Listenpreis€ 458,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1(F)CN(C2CCCC2)C3=NC(NC4=CC=C(C(NC5CCN(C)CC5)=O)C=C4OC)=NC=C3N(C)C1=O
InChI
1S/C27H35F2N7O3/c1-34-12-10-18(11-13-34)31-24(37)17-8-9-20(22(14-17)39-3)32-26-30-15-21-23(33-26)36(19-6-4-5-7-19)16-27(28,29)25(38)35(21)2/h8-9,14-15,18-19H,4-7,10-13,16H2,1-3H3,(H,31,37)(H,30,32,33)
InChI key
DJNZZLZKAXGMMC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RO3280 is a potent and selective Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor. RO3280 induces mitotic catastrophe and apoptosis in human bladder cancer cells and leukemia cells.
potent and selective Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2274SML1427SML2111
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
colorless to very dark brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)