Wichtige Dokumente
108448
Cyanoacetamid
99%
Synonym(e):
2-Cyanoacetamide
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Löslichkeit
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
Funktionelle Gruppe
amide
nitrile
SMILES String
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
InChIKey
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions. [3] [4]
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
419.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
215 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.