108405
Methyldichloracetat
≥99%
Synonym(e):
Methyl-dichloracetat, NSC 2882
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
InChIKey
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
- Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
- Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
- Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
- Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
- Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?