Merck
103985
Sigma-Aldrich
Cyclopentanmethanol
98%
Synonym(e):
Cyclopentylcarbinol, Cyclopentylmethanol
About This Item
Lineare Formel:
C5H9CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
1919000
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5H2
InChIKey
ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cyclopentanemethanol was used to study catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at a glassy carbon electrode in acetonitrile containing tetramethylammonium tetrafluoroborate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in acetonitrile.
Fang DM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), E464-E467 (2001)