Merck
156434
Sigma-Aldrich
Cyclobutanol
≥99%
Größe auswählen
1 G
€ 138,00
5 G
€ 370,00
€ 138,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 138,00
5 G
€ 370,00
About This Item
Lineare Formel:
C4H7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
2035937
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 138,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
123 °C/733 mmHg (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)