Merck
102563
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz Hydrat
Synonym(e):
1-Naphthylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Naphthionsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)