Gelatine
Was ist Gelatine?
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hohen durchschnittlichen Molekülmassen, das in Kollagen vorkommt. Die Proteine werden durch Kochen von Haut, Sehnen, Bändern, Knochen usw. in Wasser extrahiert.1 Gelatine vom Typ A stammt aus säurebehandeltem Gewebe und Gelatine vom Typ B aus mit Kalk behandeltem Gewebe.2
Wofür wird Gelatine verwendet?
Zu den Anwendungen von Gelatine gehören die Beschichtung von Zellkulturplatten zur Verbesserung der Zellanheftung bei einer Vielzahl von Zelltypen, die Zugabe zur PCR zur Stabilisierung der Taq-DNA-Polymerase3 und die Verwendung als Blockierungsreagens in Western Blots, ELISA und Immunhistochemie.4 In der Bakteriologie kann Gelatine als Komponente von Kulturmedien zur Differenzierung von Arten eingesetzt werden.5 Weiterhin wurde Gelatine als ein biokompatibles Polymer als Transportvehikel für die Freisetzung bioaktiver Moleküle6 und zur Erzeugung von Gerüsten für Anwendungen in der Gewebezüchtung genutzt.7
Industrielle Anwendungen von Gelatine sind zum Beispiel die Verwendung als Stabilisator, Verdickungs- und Texturierungsmittel in Lebensmitteln sowie in der Herstellung von Gummiersatz, Klebstoffen, Zementen, Lithographie- und Druckfarben, Kunststoffverbindungen, Kunstseide, fotografischen Platten und Filmen, Streichhölzern und Lichtfiltern für Quecksilberlampen.1 In der pharmazeutischen Industrie wird Gelatine als Suspensionsmittel, Einkapselungsmittel und Tablettenbindemittel verwendet; und in veterinärmedizinischen Anwendungen als Plasmaexpander und hämostatischer Schwamm eingesetzt.1
Verschiedene Gelatine-Typen |
---|
Literatur