Medienentwicklung
AUSWAHL DER RICHTIGEN MEDIEN UND FEED-STRATEGIE
Um die Produktivität von Zelllinien zu maximieren, müssen Biopharmahersteller die richtigen Medien für ihren Produktionsmodus ermitteln. Beispielsweise erfordern Perfusions-Seed-Trains und Produktionsbioreaktoren neue Medienformulierungen für eine optimale Leistung.
Feed-Strategien müssen auf empirischen Daten aus Medienscreening und -optimierung sowie Nährstofftests beruhen. Die Feed-Mengen und der Zeitpunkt der Feed-Zugabe sollten für jeden spezifischen Prozess und jede Zelllinie mit Hilfe von Vorgehensweisen basierend auf High-Throughput (HTP) und Design-of-Experiment (DOE) bestimmt werden. Diese können intern oder in Zusammenarbeit mit Experten durchgeführt werden, um gleichzeitige Screenings zu beschleunigen.
Ausgewählte Kategorien
Entdecken Sie Mobius®-Einweg-Mischlösungen für das Mischen pharmazeutischer Wirkstoffe und die Herstellung von Prozesslösungen.
Unsere vorgefertigten und kundenspezifisch anpassbaren Zellkulturmedien für das Bioprocessing steigern die Produktivität in den Upstream-Prozessen der mAb-, Impfstoff-, Gen- und Zelltherapie-Herstellung.
Die Mobius®-Bioreactor-Familie bietet Einweg-Bioreaktoren für die Zellkultivierung von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion und unterstützt verschiedene Skalierungen.
Entdecken Sie unsere Lösungen für die Puffer- und Medienvorbereitung, einschließlich unserer Mobius®-Einweg-Mischlösungen und Mobius®-FlexReady-Lösungen.
SICHERE HANDHABUNG UND EFFIZIENTES MISCHEN VON TROCKENPULVER-ZELLKULTURMEDIEN
Trockenpulverformulierungen für Zellkulturmedien bieten viele Vorteile bei Versand und Lagerung. Um diese Vorteile zu nutzen, müssen Pulver-Medienformulierungen sehr gut löslich und homogen sein. Diese Eigenschaften können durch die Kombination von optimierten Mahlverfahren und geeigneten Formulierungstechnologien erreicht werden. Außerdem sollen die Medien in einem Format geliefert werden, das bequem handzuhaben ist, z. B. in vorgewogenen Pulverbeuteln, die direkt an die Hydratationstanks angeschlossen werden können. Dadurch wird das Risiko einer Produktkontamination minimiert und Mitarbeitende und Einrichtungen werden geschützt. Beim Mischen, insbesondere bei hohen Volumen, kann eine gute Dispersion und Auflösung der Partikel mit speziell entwickelten Einweg-Mischsystemen erreicht werden.
Intensivierung des Seed Trains mit HCDC und speziell entwickelten Expansionsmedien
Das Auftauen eines einzelnen Fläschchens mit Zellen bis hin zur Expansion von Zellen für einen GMP-Produktionslauf ist zeitaufwändig, arbeitsintensiv und erfordert offene Zellkulturverfahren. Durch den Einsatz einer Hochzelldichte-Kryokonservierungsmethode (High Cell Density Cryopreservation, HCDC), die zur Einspeisung in den ersten Seed-Train-Bioreaktor verwendet wird, kann der Gesamtprozess rationalisiert werden. Da das eingefrorene Volumen relativ hoch ist, sind Einwegbeutel besser geeignet als Vials. Dadurch kann HCDC in einem geschlossenen Prozess verwendet werden, wodurch das Kontaminierungsrisiko verringert wird.
Die Perfusion des Seed Trains stellt eine Lösung dar, um höhere Zelldichten zu erreichen. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, speziell entwickelte Expansionsmedien zu verwenden. Dank einer höheren Zellbiomasse wird so eine hohe Seed-Inokulation des Produktionsbioreaktors möglich. Außerdem lässt sich dadurch die Standfläche im vorgelagerten Prozess reduzieren, da weniger Bioreaktoren im Seed Train benötigt werden. Darüber hinaus entfällt die Anpassung während des Transfers vom Auftauen der Fläschchen bis zur Expansion und Produktion, was Zeit spart.
VERRINGERUNG DES RISIKOS EINER VIRALEN KONTAMINATION MIT ROHSTOFFEN NICHT-TIERISCHEN URSPRUNGS UND CHEMISCH DEFINIERTEN ROHSTOFFEN
Kontaminationen stammen häufig von Rohstoffen und Bestandteilen tierischen Ursprungs wie Rinderserum oder Trypsin. Wenn möglich, sollen Rohstoffe und Bestandteile tierischen Ursprungs mit hohem Risiko einer Viruskontamination durch risikoärmere Alternativen ersetzt werden, wie z. B. chemisch definierte Zellkulturmedien und rekombinante Zusätze nicht-tierischen Ursprungs. Sie vereinfachen auch die regulatorischen Prozesse.
BEWÄLTIGUNG UNLÖSLICHER ODER INSTABILER AMINOSÄUREN
Die essentiellen Aminosäuren Tyrosin und Cystein stellen aufgrund ihrer geringen Löslichkeit (Tyrosin) und ihrer geringen Stabilität (Cystein) bei neutralem pH-Wert eine Herausforderung im Upstream-Processing dar. Um Feed-Batch-Prozesse zu vereinfachen und hohe verfügbare Konzentrationen beider Aminosäuren zu erreichen, ermöglichen chemisch modifiziertes Tyrosin und Cystein eine Single-Feed-Strategie bei neutralem pH-Wert. Weitere Vorteile dieses Ansatzes sind die Verringerung des Feed-Volumens und die Erhöhung der volumetrischen Produktivität.
SICHERSTELLUNG DER CHARGENKONSISTENZ VON ROHSTOFFEN
Mangelnde Konsistenz bei den Rohstoffen kann zu erheblichen Schwankungen in den vorgelagerten Prozessen führen, was einen unerwarteten Verlust an Zelldichte und -viabilität - und letztlich eine geringere Ausbeute - zur Folge hat. Durch ein besseres Verständnis der Rohstoffe lassen sich Prozessschwankungen stärker kontrollieren. Dies kann erreicht werden, indem die Lieferkette bis zu den Rohstoffen zurückverfolgt und diese charakterisiert werden.
BESCHLEUNIGTE QUALIFIZIERUNG VON ROHSTOFFEN
In den aktuellen behördlichen und industriellen Leitlinien sind keine klaren Standards für Chemikalien festgelegt, die beim Upstream-Bioprocessing zum Einsatz kommen. Aufgrund fehlender Standards sind die Arzneimittelhersteller bei der Beschaffung und Qualifizierung von Rohstoffen in hohem Maße auf ihre Zulieferer angewiesen. Die typischen Fristen für die Erhebung von Informationen über Rohstoffe mittels Fragebögen und separater Erklärungen können jedoch inakzeptabel lang sein und dauern oft mehrere Wochen. In der Folge suchen die Hersteller nach Lieferpartnern, deren Rohstoffe streng nach branchenführenden Standards qualifiziert sind und über umfassende Dokumentationspakete verfügen, die den Informationsbedarf der Pharmahersteller bei der Qualifizierung von Rohstoffen, der Durchführung von Risikobewertungen oder der Optimierung von Herstellungsprozessen erfüllen.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Mehr Artikel und Protokolle finden
Zugehörige Produktinformationen
- mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
- Tech Brief: Lay the Proper Foundation for Upstream Success
You need speed, quality and regulatory compliance for development of your upstream processes.
- White Paper: Turnkey Solutions to Improve Cell Culture Performance
This whitepaper describes two turnkey upstream solutions that can be applied to improve the performance of monoclonal antibody (mAb) production clones and set the stage for a successful manufacturing process.
- Application Note: Improving Fed-batch Yields by Combining EX-CELL® Advanced and Cellvento® Cell Culture Media Portfolios
This application note provides guidance and options for improving culture yield with off-the-shelf catalog products.
- Flyer: Media Selection Guide
Our brands brands offer a comprehensive range of off-the-shelf products to support all of your CHO production processes.
- White Paper: Optimizing Media Feed Strategies for Cellvento® CHO Media Platform
- Flyer: Cellvento® and EX-CELL Feed Mixing Protocol
- Application note: Process guidance Cellvento® 4CHO Fed-batch Medium
- White paper: Strategies for Upstream Intensification
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
- White Paper: Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation and Specially-designed Expansion Medium
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
- White Paper: Guidelines for Developing a High Cell Density Cryopreservation Process
- Application Note: Preparing CHO Cells for Higher Productivity by Optimizing a Perfused Seed Train
- White Paper: Mitigating Risks Associated with Cell Culture Media Preparation and Handling
- Article: Innovative Chemicals for Process Intensification in Cell Culture Media
- White Paper: Identifying Appropriate-quality Raw Materials in an Evolving Regulatory Environment
- eBook - Cell Culture Media – Supply Robustness and Control
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Workflow
Entwicklung von Zelllinien
Die Entwicklung beginnt mit der Auswahl von Einzelzellklonen, die das gewünschte Biologikum produzieren können, und dem anschließenden Screening von stabilen, produktiven und skalierbaren Klonen
Bioreaktor-basierte Produktion
Bei der Auswahl einer Upstream-Plattform müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, darunter die Skalierbarkeit und die Qualitätskontrolle der Bioreaktoren und Mischer.
Herstellung monoklonaler Antikörper
Der Prozess zur Erzeugung monoklonaler Antikörper (mAb) ist hochgradig Template-basiert und kommt bei der Herstellung von mAb-basierten Immuntherapien zur Anwendung. Dabei sind bei jedem Schritt robuste, skalierbare Prozesslösungen erforderlich, um eine hohe therapeutische Konzentration und Prozesssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich einer raschen Markteinführung und Kosteneindämmung zu erfüllen.