Merck
V900498
Sigma-Aldrich
Ribonucleasa A from bovine pancreas
Vetec, reagent grade, 80%
Sinónimos:
ARNasa, ARNasa A, Ribonucleasa pancreática, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
bovine pancreas
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
80%
form
powder
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
La ARNasa, ribonucleasa A, es una endorribonucleasa que escinde los enlaces fosfodiéster del ARN monocatenario después de nucleótidos de pirimidina. Ataca el extremo 3′ fosfato (por ejemplo, el pG-pG-pC-pA-pG será escindido para dar pG-pG-pCp y A-pG). La mayor actividad la exhibe con ARN monocatenario. La ARNasa A es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Al contrario que la ARNasa B, no es una glucoproteína. Las ribonucleasas no hidrolizan el ADN porque el ADN carece de los grupos 2′-OH esenciales para la formación de los intermediarios cíclicos. La ARNasa A también puede hidrolizar el ARN de las muestras proteicas. La ARNasa A puede ser inhibida por alquilación de la His12 o la His119 y activada por sales de potasio y de sodio. La RNAasa se inhibe en presencia de iones de los metales pesados. La ARNasa también es inhibida competitivamente por el ADN.
Application
  • La ribonucleasa A se utiliza para eliminar el ARN de las preparaciones de ADN plasmídico y ADN genómico, y de las muestras de proteínas.
  • La ARNasa se utiliza también en el análisis de la secuencia del ARN y en los análisis de protección.
  • La RNasa A se ha utilizado como herramienta para el diseño de medicamentos asistido por ordenador.
  • La ARNasa A contribuye al análisis de las secuencias de ARN.
  • La ARNasa A hidroliza el ARN contenido en las muestras proteicas.
  • La ARNasa A apoya la purificación del ADN.
Features and Benefits
Nuestra muy estable ribonucleasa A, ARNasa A, es idónea para la eliminación del ARN, la secuenciación del ARN y la purificación del ADN.
Analysis Note
Proteína determinada mediante E.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lina Wang et al.
Cell death and differentiation, 25(6), 1174-1188 (2018-01-10)
Telomeres integrity is indispensable for chromosomal stability by preventing chromosome erosion and end-to-end fusions. During meiosis, telomeres attach to the inner nuclear envelope and cluster into a highly crowded microenvironment at the bouquet stage, which requires specific mechanisms to protect
Min Zhang et al.
Oncology reports, 45(2), 630-640 (2021-01-09)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer, and one of the most important causes of cancer‑related deaths in women worldwide. The long‑term survival rate is lower in advanced‑stage and recurrent EC, therefore it is important to identify new
Chun Wang et al.
Nature biotechnology, 37(3), 283-286 (2019-01-06)
Heterosis, or hybrid vigor, is exploited by breeders to produce elite high-yielding crop lines, but beneficial phenotypes are lost in subsequent generations owing to genetic segregation. Clonal propagation through seeds would enable self-propagation of F1 hybrids. Here we report a
Jiwen Yang et al.
STAR protocols, 3(2), 101296-101296 (2022-05-03)
In human pluripotent stem cells (hPSCs), traditional approaches for gene overexpression have low efficiency and are often laborious. Here, we provide a relatively simple protocol for gene overexpression with the Dox-inducible PiggyBac transposon system. We detail the steps for overexpression
Caterina Brandmayr et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(44), 11162-11165 (2012-10-06)
Useful diversity: Quantification of modified tRNA nucleobases in different murine and porcine tissues reveals a tissue-specific overall modification content. The modification content correlates with rates of protein synthesis in vitro, suggesting a direct link between tRNA modification levels and tissue-specific translational