Merck
V000954
Sigma-Aldrich
Sodium rhodizonate dibasic
p.a., 98.5%
Sinónimos:
3,4,5,6-Tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, Rhodizonic acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6Na2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Beilstein:
5181379
Número CE:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
grado
p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
98.5%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H2O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/h7-8H;;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)