Documentos clave
1424007
USP
Methyclothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6-Chloro-3-(chloromethyl)-3,4-dihydro-2-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 466,00
US$ 466,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 466,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11Cl2N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
360.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 466,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methyclothiazide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S]1(=O)(=O)N(C(Nc2c1cc(c(c2)Cl)[S](=O)(=O)N)CCl)C
InChI
1S/C9H11Cl2N3O4S2/c1-14-9(4-10)13-6-2-5(11)7(19(12,15)16)3-8(6)20(14,17)18/h2-3,9,13H,4H2,1H3,(H2,12,15,16)
Clave InChI
CESYKOGBSMNBPD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Methyclothiazide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Methyclothiazide Tablets
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)