1424018
USP
Methyclothiazide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Amino-6-chloro-N3-methyl-1,3-benzenedisulfonamide, 5-Chloro-2-(N-methylsulfamoyl)-4-sulfamoylaniline
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methyclothiazide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC)c1c(cc(c(c1)[S](=O)(=O)N)Cl)N
Clave InChI
HZLMCYKKQJTLER-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)