Merck
32736
Supelco
Carprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
6-Chloro-α-methyl-d3-9H-carbazole-2-acetic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 858,00
US$ 858,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 858,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15D3H9ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 858,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Clave InChI
PUXBGTOOZJQSKH-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Carprofen-d3 is the deuterated analog of the nonsteroidal anti-inflammatory drug, carprofen.[1]
Aplicación
Carprofen-d3 may be used as an analytical standard for the determination of carprofen in animal muscles[1][2] and milk samples[3] by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs and their metabolites in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(10), 2955-2963 (2012)
Piotr Jedziniak et al.
Analytica chimica acta, 672(1-2), 85-92 (2010-06-29)
A confirmatory method for the determination of residues of nine non-steroidal anti-inflammatory drugs and one metabolite in animal muscles has been developed. After enzymatic hydrolysis samples were extracted with acetonitrile and cleaned up using alumina and C(18) SPE cartridges. Liquid
Simultaneous determination of residues of non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticosteroids in animal muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Food Analytical Methods, 9(6), 1837-1848 (2016)