B1158000
Bumetanide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
bumetanide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Clave InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A1(6557)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)