1173064
USP
Desloratadine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxaldehyde, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Seleccione un Tamaño
US$ 1.870,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.870,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
desloratadine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Desloratadine Orally Disintegrating Tablets
- Desloratadine Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)