Saltar a
1.16995
Nitrate Test Strips, reflectometric
3-90 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de nitratos, Tiras reactivas de nitratos para lector
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ensayo de nitratos, reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrate
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
3-90 mg/L (NO3-)
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Las tiras reactivas de nitratos Reflectoquant pueden utilizarse para un control rápido y sencillo del agua potable, el agua de procesos y las aguas residuales, así como en el agua de los acuarios, donde los límites pueden superarse rápidamente. También pueden utilizarse para determinar los nitratos en los alimentos, por ejemplo, las patatas. En la tira, los iones nitrato son reducidos a iones nitrito por un agente reductor, que luego reaccionan dando un color rojo-violeta que se determina mediante reflectometría en el Rqflex® 20. Para preanalizar una muestra de una forma rápida y económica con el fin de comprobar las interferencias de los nitritos o estimar la concentración de nitratos y un posible factor de dilución, antes de utilizar un método cuantitativo recomendamos nuestras tiras reactivas MQuant semicuantitativas para nitratos y nitritos. Pueden encontrarse otros métodos de determinación cuantitativa con nuestras pruebas Spectroquant.
Método: reflectometría con tiras reactivas 3 - 90 mg/l de NO₃⁻ Reflectoquant®
Analysis Note
Control de la función: conforme
Valoración
- patrón 1:
3 – 7 mg/l
- patrón 2: 45 – 55 mg/l
- patrón 3: 72 – 88 mg/l
Other Notes
Sustituye a: 16995-1; 16995
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
116971114773110020
description
reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
description
reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
description
photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
description
colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
photometric (Nitrospectral)
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
application(s)
aquaculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
description
quantitative
description
quantitative
description
-
description
semi-quantitative
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ensayo de nitratos
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)